Merck
693251
Sigma-Aldrich
RuCl2[(S)-(DM-BINAP)][(S,S)-DPEN]
別名:
ジクロロ[(S)-(−)-2,2′-ビス[ジ(3,5-キシリル)ホスフィノ]-1,1′-ビナフチル][(1S,2S]-(−)-1,2-ジフェニルエチレンジアミン]ルテニウム(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C66H64Cl2N2P2Ru
CAS番号:
分子量:
1119.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
官能基
amine
phenyl
phosphine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[Ru]Cl.N[C@H]([C@@H](N)c1ccccc1)c2ccccc2.Cc3cc(C)cc(c3)P(c4cc(C)cc(C)c4)c5ccc6ccccc6c5-c7c(ccc8ccccc78)P(c9cc(C)cc(C)c9)c%10cc(C)cc(C)c%10
InChI
1S/C52H48P2.C14H16N2.2ClH.Ru/c1-33-21-34(2)26-43(25-33)53(44-27-35(3)22-36(4)28-44)49-19-17-41-13-9-11-15-47(41)51(49)52-48-16-12-10-14-42(48)18-20-50(52)54(45-29-37(5)23-38(6)30-45)46-31-39(7)24-40(8)32-46;15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12;;;/h9-32H,1-8H3;1-10,13-14H,15-16H2;2*1H;/q;;;;+2/p-2/t;13-,14-;;;/m.0.../s1
InChI Key
HYMSONXJNGZZBM-LISIALKWSA-L
法的情報
本製品は、高砂工業株式会社と共同で、研究用として販売しています。JP登録番号2041996, 2731377, 2935453 JP出願番号19970359654
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
693251-100MG:
693251-50MG:
693251-VAR:
693251-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago