Merck
693197
Sigma-Aldrich
(S)-Ru(OAc)2(T-BINAP)
別名:
ジアセタト[(S)-(−)-2,2′-ビス(ジ-p-トリルホスフィノ)-1,1′-ビナフチル]ルテニウム(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C52H46O4P2Ru
CAS番号:
分子量:
897.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
powder
官能基
phosphine
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C48H40P2.2C2H4O2.Ru/c1-33-13-23-39(24-14-33)49(40-25-15-34(2)16-26-40)45-31-21-37-9-5-7-11-43(37)47(45)48-44-12-8-6-10-38(44)22-32-46(48)50(41-27-17-35(3)18-28-41)42-29-19-36(4)20-30-42;2*1-2(3)4;/h5-32H,1-4H3;2*1H3,(H,3,4);/q;;;+2/p-2
InChI Key
HXHQOYKBZFDKSM-UHFFFAOYSA-L
法的情報
高砂香料工業株式会社と共同で、研究目的の使用に限り販売しています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
693197-BULK:
693197-100MG:
693197-VAR:
693197-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago