Merck
693162
Sigma-Aldrich
(S)-[(RuCl(SEGPHOS®))2(μ-Cl)3][NH2Me2]
別名:
ジメチルアンモニウムジクロロトリ(μ-クロロ)ビス[(S)-(−)-5,5′-ビス(ジフェニルホスフィノ)-4,4′-ビ-1,3-ベンゾジオキソール]ジルテナート(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NH2+[C76H56Cl5O8P4Ru2]−
CAS番号:
分子量:
1646.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
powder
保管温度
2-8°C
InChI
1S/2C38H28O4P2.C2H7N.2ClH.3Cl.2Ru/c2*1-5-13-27(14-6-1)43(28-15-7-2-8-16-28)33-23-21-31-37(41-25-39-31)35(33)36-34(24-22-32-38(36)42-26-40-32)44(29-17-9-3-10-18-29)30-19-11-4-12-20-30;1-3-2;;;;;;;/h2*1-24H,25-26H2;3H,1-2H3;2*1H;;;;;/q;;;;;3*+1;2*-1/p-1
InChI Key
RENFEASRVBXAEN-UHFFFAOYSA-M
法的情報
本製品は、高砂工業株式会社と共同で、研究用として販売しています。JP登録番号3148136, 3549390
SEGPHOS is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
693162-50MG:
693162-100MG:
693162-VAR:
693162-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago