Merck
692263
Sigma-Aldrich
PEPPSI-SONO-sp2
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H40Cl3N3Pd · 0.4CuI
分子量:
755.64
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: palladium
SMILES記法
[Cu]I.[Cu]I.Cl[Pd]Cl.Cl[Pd]Cl.Cl[Pd]Cl.Cl[Pd]Cl.Cl[Pd]Cl.Clc1cccnc1.Clc2cccnc2.Clc3cccnc3.Clc4cccnc4.Clc5cccnc5.CC(C)c6cccc(C(C)C)c6N7CN(C=C7)c8c(cccc8C(C)C)C(C)C.CC(C)c9cccc(C(C)C)c9N%10CN(C=C%10)c%11c(cccc%11C(C)C)C(C)C.CC(C)c%12cccc(C(C)C)c%12N%13CN(C=C%13)c%14c(cccc%14C(C)C)C(C)C.CC(C)c%15cccc(C(C)C)c%15N%16CN(C=C%16)c%17c(cccc%17C(C)C)C(C)C.CC(C)c%18cccc(C(C)C)c%18N%19CN(C=C%19)c%20c(cccc%20C(C)C)C(C)C
InChI
1S/5C27H38N2.5C5H4ClN.10ClH.2Cu.2HI.5Pd/c5*1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;5*6-5-2-1-3-7-4-5;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h5*9-16,18-21H,17H2,1-8H3;5*1-4H;10*1H;;;2*1H;;;;;/q;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;2*+1;;;5*+2/p-12
InChI Key
HHZQXZQIQVCMBL-UHFFFAOYSA-B
アプリケーション
sp2中心を有する末端アルキンの薗頭カップリング反応に用いるPEPPSI-IPr, CuI(モル比 1:0.4)触媒。
法的情報
米国特許番号第7250510号
PEPPSI is a trademark of Total Synthesis Ltd.
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
692263-1G:4548173998152
692263-VAR:
692263-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)