Merck
692182
Sigma-Aldrich
(R)-Ru(OAc2(DM-SEGPHOS®)
別名:
ジアセタト[(R)-5,5′-ビス[ジ(3,5-キシリル)ホスフィノ]-4,4′-ビ-1,3-ベンゾジオキソール]ルテニウム(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C50H50O8P2Ru
分子量:
941.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
品質水準
官能基
phosphine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)O[Ru]OC(C)=O.Cc1cc(C)cc(c1)P(c2cc(C)cc(C)c2)c3ccc4OCOc4c3-c5c6OCOc6ccc5P(c7cc(C)cc(C)c7)c8cc(C)cc(C)c8
InChI
1S/C46H44O4P2.2C2H4O2.Ru/c1-27-13-28(2)18-35(17-27)51(36-19-29(3)14-30(4)20-36)41-11-9-39-45(49-25-47-39)43(41)44-42(12-10-40-46(44)50-26-48-40)52(37-21-31(5)15-32(6)22-37)38-23-33(7)16-34(8)24-38;2*1-2(3)4;/h9-24H,25-26H2,1-8H3;2*1H3,(H,3,4);/q;;;+2/p-2
InChI Key
ACKYBTAGKAINOG-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
以下の反応の触媒です。
  • ルテニウムsegphos錯体触媒によるβ-ケトアミドの不斉還元的アミノ化を介した、β‐アミノアミドの立体選択的調製
法的情報
本製品は、高砂工業株式会社と共同で、研究用として販売しています。JP登録番号3148136
SEGPHOS is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
692182-VAR:
692182-BULK:
692182-100MG:
692182-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago