Merck
691917
Sigma-Aldrich
1-N-Boc-1-ヒドラジノアセトアルデヒド ジエチルアセタール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H24N2O4
CAS番号:
分子量:
248.32
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.438
密度
0.995 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCOC(C)(OCC)N(N)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H24N2O4/c1-7-15-11(6,16-8-2)13(12)9(14)17-10(3,4)5/h7-8,12H2,1-6H3
InChI Key
CNGTWHVGDGACIE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
691917-VAR:
691917-5G:
691917-1G:
691917-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)