Merck
691542
Sigma-Aldrich
N-[α-(4-メチルフェニル)スルホニル)ベンジル]ジフェニルホスフィン酸アミド
95%
別名:
N-(ジフェニルホスフィニル-α-(p-トシル)ベンジルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H24NO3PS
CAS番号:
分子量:
461.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
140-144 °C
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C(NP(=O)(c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H24NO3PS/c1-21-17-19-25(20-18-21)32(29,30)26(22-11-5-2-6-12-22)27-31(28,23-13-7-3-8-14-23)24-15-9-4-10-16-24/h2-20,26H,1H3,(H,27,28)
InChI Key
PNTGCTVNEJGLKY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
691542-BULK:
691542-VAR:
691542-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)