Merck
691224
Sigma-Aldrich
trans-4-(4-メトキシフェニル)-3-ブテン-2-オン
≥98.5% (GCF)
別名:
p-アニサルアセトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H12O2
CAS番号:
分子量:
176.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
アッセイ
≥98.5% (GCF)
mp
72-74 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(\C=C\C(C)=O)cc1
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
691224-1G:
691224-BULK:
691224-10G:
試験成績書(COA)