Merck
690619
Sigma-Aldrich
2,6-Bis[1-(2-methylphenylimino)ethyl]pyridine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H23N3
CAS番号:
分子量:
341.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
96.5-103.5% (titration)
97%
形状
crystals
反応適合性
reagent type: ligand
SMILES記法
Cc1ccccc1\N=C(/C)c2cccc(n2)\C(C)=N\c3ccccc3C
InChI
1S/C23H23N3/c1-16-10-5-7-12-20(16)24-18(3)22-14-9-15-23(26-22)19(4)25-21-13-8-6-11-17(21)2/h5-15H,1-4H3/b24-18+,25-19+
InChI Key
FWPJMGBMVWKPTM-SIHVKLMXSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 4
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
690619-VAR:
690619-500MG:
690619-BULK:
試験成績書(COA)