Merck
690465
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-α-Methylvaline
99%, ≥98.5% (TLC)
別名:
α-Me-Val-OH, α-Methyl-L-valine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H13NO2
CAS番号:
分子量:
131.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.5% (TLC)
99%
形状
powder
光学活性
[α]/D -3.5±0.5°, c = 1% in H2O
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
不純物
≤0.2% water
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)[C@](C)(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)6(3,7)5(8)9/h4H,7H2,1-3H3,(H,8,9)/t6-/m0/s1
InChI Key
GPYTYOMSQHBYTK-LURJTMIESA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
690465-BULK:
690465-VAR:
690465-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)