Merck
690023
Sigma-Aldrich
2-(アミノメチル)-2-メチル-1,3-プロパンジアミン 三塩酸塩
≥95.0% (NT)
別名:
1,1,1-トリス(アミノメチル)エタン 三塩酸塩, エチリジントリス(メチルアミン) 三塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H15N3 · 3HCl
CAS番号:
分子量:
226.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95.0% (NT)
フォーム
powder
mp
270 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl.Cl.Cl.CC(CN)(CN)CN
InChI
1S/C5H15N3.3ClH/c1-5(2-6,3-7)4-8;;;/h2-4,6-8H2,1H3;3*1H
InChI Key
GBKDQELEERCHSD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
690023-1G:
690023-VAR:
690023-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1