Merck
689793
Sigma-Aldrich
(1S,2R)-trans-2-(Fmoc-aminomethyl)cyclohexanol
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H25NO3
CAS番号:
分子量:
351.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥96.5% (HPLC)
97%
フォーム
powder
光学純度
enantiomeric excess: ≥97.5%
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@H]1CCCC[C@@H]1CNC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C22H25NO3/c24-21-12-6-1-7-15(21)13-23-22(25)26-14-20-18-10-4-2-8-16(18)17-9-3-5-11-19(17)20/h2-5,8-11,15,20-21,24H,1,6-7,12-14H2,(H,23,25)/t15-,21+/m1/s1
InChI Key
DLDUSAROVXDNNQ-VFNWGFHPSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
689793-500MG:
689793-BULK:
689793-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)