Merck
689610
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-nitropyridine
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3BrN2O2
CAS番号:
分子量:
202.99
Beilstein:
120826
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥94.0% (GC)
95%
形状
solid
損失
≤5% loss on drying
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccnc(Br)c1
InChI
1S/C5H3BrN2O2/c6-5-3-4(8(9)10)1-2-7-5/h1-3H
InChI Key
AFVITJKRFRRQKT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
689610-BULK:
689610-1G:
689610-VAR:
689610-5G:
試験成績書(COA)