Merck
689602
Sigma-Aldrich
4-(Triphenylphosphonio)butane-1-sulfonate
99%
別名:
Triphenyl-(4-sulfo-butyl)-phosphonium 分子内塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H23O3PS
CAS番号:
分子量:
398.46
Beilstein:
4018406
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.5% (HPLC)
99%
形状
powder
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
不純物
≤0.5% water
微量陰イオン
bromide (Br-): ≤10 mg/kg
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
官能基
phosphine
SMILES記法
[O-]S(=O)(=O)CCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H23O3PS/c23-27(24,25)19-11-10-18-26(20-12-4-1-5-13-20,21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22/h1-9,12-17H,10-11,18-19H2
InChI Key
RKQKXPDRWYNUGZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の合成の反応物質です。
  • スルホニル官能化イオン性液体
  • プロスタグランジン含有aスルホ基
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
689602-BULK:
689602-VAR:
689602-5G:
689602-25G:
試験成績書(COA)