Merck
689254
Sigma-Aldrich
(1S,2R)-(+)-trans-2-(Aminomethyl)cyclohexanol
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H15NO
CAS番号:
分子量:
129.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥96.5% (GC)
97%
フォーム
crystals
光学純度
enantiomeric excess: ≥97.5%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC[C@H]1CCCC[C@@H]1O
InChI
1S/C7H15NO/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h6-7,9H,1-5,8H2/t6-,7+/m1/s1
InChI Key
JGKFBZBVCAWDFD-RQJHMYQMSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
689254-VAR:
689254-BULK:
689254-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)