Merck
689211
Sigma-Aldrich
1,4-Butanediol bis(3-aminocrotonate)
Lonza quality, 96.0-100.3 % (w/w) (T)
別名:
1,4-Butylenglycolbis(3-aminocrotonate)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3C(NH2)=CHCO2CH2CH2-]2
CAS番号:
分子量:
256.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
Lonza quality
形状
powder
メーカー/製品名
Lonza Ltd
濃度
96.0-100.3 % (w/w) (T)
white to yellow
mp
146.0-150.0 °C
147-150 °C (lit.)
SMILES記法
C\C(N)=C/C(=O)OCCCCOC(=O)\C=C(/C)N
InChI
1S/C12H20N2O4/c1-9(13)7-11(15)17-5-3-4-6-18-12(16)8-10(2)14/h7-8H,3-6,13-14H2,1-2H3/b9-7+,10-8+
InChI Key
DFUXQARZEWMFLQ-FIFLTTCUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
689211-VAR:
689211-BULK:
689211-5KG:
689211-1KG:
689211-20KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)