Merck
688525
Sigma-Aldrich
(S,S)-N-Boc-2,5-ジメチルピロリジン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H21NO2
CAS番号:
分子量:
199.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
光学活性
[α]20/D +45.0°, c = 1 in chloroform
屈折率
n20/D 1.444
密度
0.930 g/mL at 25 °C
SMILES記法
C[C@H]1CC[C@H](C)N1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H21NO2/c1-8-6-7-9(2)12(8)10(13)14-11(3,4)5/h8-9H,6-7H2,1-5H3/t8-,9-/m0/s1
InChI Key
FZSBLLYQAULJDU-IUCAKERBSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
187.0 °F - closed cup
引火点(℃)
86.11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)