Merck
687472
Sigma-Aldrich
Sodium palmitate-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8, 2,2-d2
≥97 atom % D, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
別名:
Hexadecanoic acid-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8, 2,2-d2 sodium salt, Palmitic acid-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8, 2,2-d2 sodium salt, Sodium hexadecanoate-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8, 2,2-d2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH3(CH213CH2)6CH213CD2CO2Na
分子量:
288.36
UNSPSCコード:
12142201
同位体純度
≥99 atom % 13C
≥97 atom % D
アッセイ
≥98% (CP)
形状
flakes
質量シフト
M+10
SMILES記法
[13CH3]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13C]([2H])([2H])C(O[Na])=O
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
402.8 °F - closed cup
引火点(℃)
206 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
687472-VAR:
687472-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)