Merck
686999
Sigma-Aldrich
1,4-ジエチルベンゼン-d14
97 atom % D, 96% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10D14
分子量:
148.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
同位体純度
97 atom % D
アッセイ
96% (CP)
bp
184 °C (lit.)
mp
-43 °C (lit.)
密度
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+14
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H14/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D,6D,7D,8D
InChI Key
DSNHSQKRULAAEI-NFUPRKAOSA-N
包装
この製品はご要望に応じてバルクストックからご提供いたします。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
131.0 °F
引火点(℃)
55 °C