Merck
686743
Sigma-Aldrich
6-メチル-4-ニトロピリジン-2-カルボニトリル
97%
別名:
2-シアノ-6-メチル-4-ニトロピリジン, 6-メチル-4-ニトロピコリノニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5N3O2
CAS番号:
分子量:
163.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
74-79 °C
SMILES記法
Cc1cc(cc(n1)C#N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5N3O2/c1-5-2-7(10(11)12)3-6(4-8)9-5/h2-3H,1H3
InChI Key
VITXYPUCOQUWPJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
686743-VAR:
686743-5G:4548173296449
686743-1G:4548173296432
686743-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)