solid
mp
69.1-73.0 °C
SMILES記法
[Fe].CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C(C)C)P1[C]2[CH][CH][CH][CH]2.CC(C)[C@@H]3CC[C@@H](C(C)C)P3[C]4[CH][CH][CH][CH]4
InChI
1S/2C15H24P.Fe/c2*1-11(2)14-9-10-15(12(3)4)16(14)13-7-5-6-8-13;/h2*5-8,11-12,14-15H,9-10H2,1-4H3;/t2*14-,15-;/m00./s1
InChI Key
CIIWEDVVKXIYFL-XRLMYZCVSA-N
アプリケーション
DuPhos and BPE Ligands: Highly Efficient Privileged Ligands
- Chiral catalystic ligand used for enantioselective rhodium-catalyzed hydrogenation reactions
法的情報
Sold in collaboration with Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only. These compounds were made and sold under license from E.I. du Pont de Nemours and Company, which license does not include the right to use the compounds in producing products for sale in the pharmaceutical field.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
684406-100MG:
684406-VAR:
684406-500MG:
684406-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)