Merck
683272
Sigma-Aldrich
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H7FN2O
CAS番号:
分子量:
190.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
168-172 °C
SMILES記法
Fc1ccc(cc1)-c2n[nH]cc2C=O
InChI
1S/C10H7FN2O/c11-9-3-1-7(2-4-9)10-8(6-14)5-12-13-10/h1-6H,(H,12,13)
InChI Key
CMXTUUXWJBLVEH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
683272-1G:
683272-VAR:
683272-BULK:
試験成績書(COA)