Merck
683078
Sigma-Aldrich
2,6-ジネオペンチルアニリン
95%
別名:
2,6-ビス(2,2-ジメチルプロピル)ベンゼンアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H27N
CAS番号:
分子量:
233.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
41-46 °C
SMILES記法
CC(C)(C)Cc1cccc(CC(C)(C)C)c1N
InChI
1S/C16H27N/c1-15(2,3)10-12-8-7-9-13(14(12)17)11-16(4,5)6/h7-9H,10-11,17H2,1-6H3
InChI Key
MVMYJQKKCVQHEN-UHFFFAOYSA-N
法的情報
Kanata Chemical Technologies, Inc.製品
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
683078-250MG:
683078-VAR:
683078-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)