Merck
682551
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trifluorophenyl isocyanate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H2F3NO
CAS番号:
分子量:
173.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4780
密度
1.429 g/mL at 25 °C
SMILES記法
Fc1cc(F)c(cc1F)N=C=O
InChI
1S/C7H2F3NO/c8-4-1-6(10)7(11-3-12)2-5(4)9/h1-2H
InChI Key
FNPFGLMBBUHGAT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
140.0 °F - closed cup
引火点(℃)
60 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
682551-1G:
682551-VAR:
682551-BULK:
試験成績書(COA)