Merck
682020
Sigma-Aldrich
2-Benzylimidazo[1,5-a]quinolinium hexafluorophosphate
97%
別名:
2-(フェニルメチル)-イミダゾ[1,5-a]キノリニウム ヘキサフルオロホスファート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H15N2F6P
CAS番号:
分子量:
404.29
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
mp
148-150 °C
SMILES記法
F[P-](F)(F)(F)(F)F.C(c1ccccc1)[n+]2cc3ccc4ccccc4n3c2
InChI
1S/C18H15N2.F6P/c1-2-6-15(7-3-1)12-19-13-17-11-10-16-8-4-5-9-18(16)20(17)14-19;1-7(2,3,4,5)6/h1-11,13-14H,12H2;/q+1;-1
InChI Key
VOHJHJRDNQUECO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
安定性N-複素環カルベンの反応物質
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
682020-500MG:
682020-BULK:
682020-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)