Merck
681873
Sigma-Aldrich
Ethyl 3- (trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7F3N2O2
CAS番号:
分子量:
208.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
144-148 °C
SMILES記法
CCOC(=O)c1c[nH]nc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H7F3N2O2/c1-2-14-6(13)4-3-11-12-5(4)7(8,9)10/h3H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
VYXIHSAEOXPAEY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
681873-VAR:
681873-1G:
681873-5G:
681873-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)