Merck
681318
Sigma-Aldrich
N-Boc-piperidine-3-methanol
97%
別名:
1,1-ジメチルエチル 3-(ヒドロキシメチル)-1-ピペリジンカルボキシラート, 3-(ヒドロキシメチル)-N-(tert-ブトキシカルボニル)ピペリジン, N-Boc-3-(hydroxymethyl)piperidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H21NO3
CAS番号:
分子量:
215.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
77-81 °C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(CO)C1
InChI
1S/C11H21NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-6-4-5-9(7-12)8-13/h9,13H,4-8H2,1-3H3
InChI Key
OJCLHERKFHHUTB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
次の合成の反応物質です。
  • Pim-1インヒビター
  • バソプレシン1b受容体アンタゴニスト
  • 抗HIV剤としてのCXCR4アンタゴニスト
  • アミドCCR5アンタゴニスト
  • PSSRI-ベースのS. aureus多剤排出ポンプインヒビター
  • ヒトGnRH受容体アンタゴニスト
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
681318-BULK:
681318-VAR:
681318-10G:
681318-1G:
試験成績書(COA)