Merck
681156
Sigma-Aldrich
3-(2-Fluorophenyl)propionic acid
97%
別名:
2'-フルオロシンナミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4CH2CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
168.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
mp
74-78 °C
SMILES記法
OC(=O)CCc1ccccc1F
InChI
1S/C9H9FO2/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)
InChI Key
GUZLQEOSDXLCKX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
681156-1G:
681156-VAR:
681156-BULK:
681156-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)