Merck
680583
Sigma-Aldrich
5-Isopropyl-2-methoxyphenylboronic acid
≥95%
別名:
5-イソプロピル-2-メトキシベンゼンボロン酸, [2-メトキシ-5-(1-メチルエチル)フェニル]ボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H15BO3
CAS番号:
分子量:
194.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
mp
84-88 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1B(O)O)C(C)C
InChI
1S/C10H15BO3/c1-7(2)8-4-5-10(14-3)9(6-8)11(12)13/h4-7,12-13H,1-3H3
InChI Key
UTKAEAGLVJFBMK-UHFFFAOYSA-N
詳細
May contain varying amounts of anhydride
アプリケーション
以下のような、多数の生理活性分子の合成に関わる反応物質です。
  • 粥状動脈硬化治療のためのコレステリルエステル転送タンパク質インヒビターとして用いられるオキサゾリジノン
  • 抗腫瘍剤および放射線保護剤として用いられる、CHK1の選択的キナゾリニル-フェノールインヒビター
  • CETPインヒビターとしてのビアリール含有カルバミン酸
  • MMPインヒビターとしてのα-スルホンヒドロキサム酸
2-ニトロビフェニル合成のための、2-ニトロアレーンジアゾニウムテトラフルオロボラートとの鈴木宮浦クロスカップリング反応に関わる反応物質
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
680583-10G:
680583-1G:
680583-BULK:
680583-VAR:
試験成績書(COA)