Merck
68054
Sigma-Aldrich
N-メチル-4-ニトロフェネチルアミン 塩酸塩
≥99.0% (HPLC)
別名:
N-メチル-2-(4-ニトロフェニル)エチルアミン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H12N2O2 · HCl
CAS番号:
分子量:
216.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (AT)
≥99.0% (HPLC)
99.0-101.0% (AgNO3, titration)
官能基
amine
nitro
SMILES記法
Cl.CNCCc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H12N2O2.ClH/c1-10-7-6-8-2-4-9(5-3-8)11(12)13;/h2-5,10H,6-7H2,1H3;1H
InChI Key
VGJDSNZOPPZCTB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
68054-VAR:
68054-INTR:
68054-10G:
68054-BULK:
68054-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)