Merck
680494
Sigma-Aldrich
4-Bromophenylboronic acid N-butyldiethanolamine ester
97%
別名:
6-Butyl-2-(4-bromophenyl)-1,3,6,2-dioxazaborocane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H21BBrNO2
CAS番号:
分子量:
326.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
120-124 °C
SMILES記法
CCCCN1CCOB(OCC1)c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C14H21BBrNO2/c1-2-3-8-17-9-11-18-15(19-12-10-17)13-4-6-14(16)7-5-13/h4-7H,2-3,8-12H2,1H3
InChI Key
ZBXYTGCVRYVFCP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
680494-1G:
680494-VAR:
680494-5G:
680494-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)