Merck
680419
Sigma-Aldrich
4-Brombenzyl-methylether
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4CH2OCH3
CAS番号:
分子量:
201.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5470 (lit.)
bp
110-112 °C/8 mmHg (lit.)
mp
-15 °C (lit.)
密度
1.406 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
ether
SMILES記法
COCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-10-6-7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
InChI Key
JIMMXGXOJQXOQA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
223.0 °F - closed cup
引火点(℃)
106.1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
680419-BULK:
680419-1G:
680419-VAR:
680419-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)