Merck
680354
Sigma-Aldrich
2-(トリメチルアセチル)チオフェン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H12OS
CAS番号:
分子量:
168.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
屈折率
n20/D 1.536
bp
114-116 °C/14 mmHg
密度
1.070 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(C)(C)C(=O)c1cccs1
InChI
1S/C9H12OS/c1-9(2,3)8(10)7-5-4-6-11-7/h4-6H,1-3H3
InChI Key
PMUOKYKJIKZPIR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
210.0 °F - closed cup
引火点(℃)
98.89 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
680354-5G:
680354-BULK:
680354-VAR:
680354-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)