Merck
680281
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methylpyridine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6ClN
CAS番号:
分子量:
127.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5310
密度
1.159 g/mL at 25 °C
官能基
chloro
SMILES記法
Cc1ccncc1Cl
InChI
1S/C6H6ClN/c1-5-2-3-8-4-6(5)7/h2-4H,1H3
InChI Key
VLNXNJMHLZFECV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
150.8 °F - open cup
引火点(℃)
66 °C - open cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
680281-25G:
680281-VAR:
680281-BULK:
680281-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)