Merck
679739
Sigma-Aldrich
5-Iodo-1-methylimidazole
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H5IN2
CAS番号:
分子量:
208.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
105-109 °C
官能基
iodo
SMILES記法
Cn1cncc1I
InChI
1S/C4H5IN2/c1-7-3-6-2-4(7)5/h2-3H,1H3
InChI Key
DPUVICGLBCCTDM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
679739-250MG:4548173997834
679739-BULK:
679739-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1