Merck
679143
Sigma-Aldrich
1-Fmoc-3-オキソピペラジン
97%
別名:
1-(9-フルオレニルメトキシカルボニル)-3-オキソピペラジン, 4-Fmoc-2-オキソピペラジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H18N2O3
CAS番号:
分子量:
322.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
124 °C
官能基
Fmoc
SMILES記法
O=C1CN(CCN1)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C19H18N2O3/c22-18-11-21(10-9-20-18)19(23)24-12-17-15-7-3-1-5-13(15)14-6-2-4-8-16(14)17/h1-8,17H,9-12H2,(H,20,22)
InChI Key
YQKHEDWUIMBPKY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)