Merck
679054
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichloro-5-methylpyrimidine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3Cl3N2
CAS番号:
分子量:
197.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
65-69 °C
官能基
chloro
SMILES記法
Cc1c(Cl)nc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C5H3Cl3N2/c1-2-3(6)9-5(8)10-4(2)7/h1H3
InChI Key
VTSWSQGDJQFXHB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
679054-VAR:
679054-1G:
679054-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)