Merck
678651
Sigma-Aldrich
3-Hydroxyadamantane-1-acetic acid
97%
別名:
3-Hydroxy-1-(carboxymethyl)adamantane, 3-Hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H18O3
CAS番号:
分子量:
210.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
125-129 °C
官能基
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES記法
OC(=O)CC12CC3CC(CC(O)(C3)C1)C2
InChI
1S/C12H18O3/c13-10(14)6-11-2-8-1-9(3-11)5-12(15,4-8)7-11/h8-9,15H,1-7H2,(H,13,14)/t8-,9+,11-,12-
InChI Key
JFMDWSCOQLUOCZ-VSKBNFNDSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
678651-BULK:
678651-1G:
678651-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)