Merck
678090
Sigma-Aldrich
ミリスチン酸イソプロピル-1,2-13C2
99 atom % 13C, 95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)1113CH213COOCH(CH3)2
分子量:
272.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
95% (CP)
bp
193 °C/20 mmHg (lit.)
かさ密度
0.856 g/mL(lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC[13CH2][13C](=O)OC(C)C
InChI
1S/C17H34O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(18)19-16(2)3/h16H,4-15H2,1-3H3/i15+1,17+1
InChI Key
AXISYYRBXTVTFY-YSNSLIITSA-N
包装
この製品はご要望に応じてバルクストックからご提供いたします。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 3
引火点(°F)
305.6 °F - closed cup
引火点(℃)
152 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)