Merck
676721
Sigma-Aldrich
2-tert-Butoxy-6-chloropyridine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H12ClNO
CAS番号:
分子量:
185.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
密度
1.076 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(C)(C)Oc1cccc(Cl)n1
InChI
1S/C9H12ClNO/c1-9(2,3)12-8-6-4-5-7(10)11-8/h4-6H,1-3H3
InChI Key
PLDRTFJRLUKTTA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.0 °F - closed cup
引火点(℃)
78.9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
676721-BULK:
676721-VAR:
676721-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)