Merck
676675
Sigma-Aldrich
(+)-9-(1S, 2S-プソイドエフェドリニル)-(10R)-(トリメチルシリル)-9-ボラビシクロ[3.3.2]デカン
別名:
N,α-ジメチル-β-[[(10R)-10-(トリメチルシリル)-9-ボラビシクロ[3.3.2]デカ-9-イル]オキシ]-(αS,βS)-ベンゼンエタンアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H38BNOSi
CAS番号:
分子量:
371.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
形状
solid
光学活性
[α]22/D +60°, c = 4.5 in chloroform-d
mp
130-134 °C
SMILES記法
CN[C@@H](C)[C@@H](OB1C2CCCC(CCC2)[C@@H]1[Si](C)(C)C)c3ccccc3
InChI
1S/C22H38BNOSi/c1-17(24-2)21(18-11-7-6-8-12-18)25-23-20-15-9-13-19(14-10-16-20)22(23)26(3,4)5/h6-8,11-12,17,19-22,24H,9-10,13-16H2,1-5H3/t17-,19-,20+,21+,22-/m0/s1
InChI Key
ZOZYQBFBLCMBTA-RXZUFOQRSA-N
アプリケーション
空気中で安定な結晶性のプソイドエフェドリンボリン酸複合体であり、適切なGrignard試薬で処理するとホモアリルアルコ-ルまたはホモプロパルギルアルコ-ル、およびα-アレニルカルビノ-ルが得られます
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
676675-5G:
676675-BULK:
676675-VAR:
676675-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Eliud Hernandez et al.
Organic letters, 7(24), 5397-5400 (2005-11-18)
[reaction: see text] The asymmetric propargylboration of aldehydes at -78 degrees C in <3 h with 1 provides silylated alpha-allenyl carbinols 6 (60-87%) in high ee (94% to >98% ee). The reagents 1 are easily prepared in both enantiomeric forms
Chunqiu Lai et al.
Organic letters, 7(5), 799-802 (2005-02-25)
The asymmetric allenylboration of representative aldehydes with the stable, storable 1 is reported. Easily and efficiently prepared in either enantiomeric form from the air-stable crystalline 4 through simple Grignard procedures, 1 gives 6 cleanly. The latter is easily isolated in
Carlos H Burgos et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(22), 8044-8049 (2005-06-02)
The remarkable versatility and selectivity of the 10-(trimethylsilyl)-9-borabicyclo[3.3.2]decanes (10-TMS-9-BBDs) in the allyl- and crotylboration of representative aldehydes are reported. The new reagents are prepared through air-stable crystalline pseudoephedrine borinic ester complexes of the 10-TMS-9-BBDs (4), which are available in 63%