Merck
676160
Sigma-Aldrich
trans-2-(3,5-Dimethoxyphenyl)vinylboronic acid pinacol ester
97%
別名:
2-[(1E)-2-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, E-2-(3,5-Dimethoxyphenyl)vinylboronic acid pinacol ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H23BO4
CAS番号:
分子量:
290.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
56-62 °C
SMILES記法
COc1cc(OC)cc(\C=C\B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)c1
InChI
1S/C16H23BO4/c1-15(2)16(3,4)21-17(20-15)8-7-12-9-13(18-5)11-14(10-12)19-6/h7-11H,1-6H3/b8-7+
InChI Key
NTOQJUAKAYKAPE-BQYQJAHWSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
676160-1G:
676160-BULK:
676160-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)