Merck
675598
Sigma-Aldrich
1,1′-Bis[(2S,5S)-2,5-dimethylphospholano]ferrocene
kanata purity
別名:
S,S-Me-Ferrocelane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H32FeP2
CAS番号:
分子量:
414.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
形状
solid
光学活性
[α]22/D −331°, c = 1 in chloroform-d
mp
88.9-98.5 °C
SMILES記法
[Fe].C[C@H]1CC[C@H](C)P1[C]2[CH][CH][CH][CH]2.C[C@H]3CC[C@H](C)P3[C]4[CH][CH][CH][CH]4
InChI
1S/2C11H16P.Fe/c2*1-9-7-8-10(2)12(9)11-5-3-4-6-11;/h2*3-6,9-10H,7-8H2,1-2H3;/t2*9-,10-;/m00./s1
InChI Key
BSLGFLIMECHNTA-VUTIHBPYSA-N
法的情報
本製品は、Kanata Chemical Technologies Inc.と共同で、研究用としてのみ販売しています。これらの化合物は、E.I. du Pont de Nemours and Companyとのライセンス契約に基づき製造販売しています。このライセンス契約には、これらの化合物を利用して販売目的で医薬品を製造する権利は含まれておりません。
Ferrocelane is a trademark of Kanata Chemical Technologies, Inc.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
675598-BULK:
675598-VAR:
675598-100MG:
675598-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Asymmetric hydrogenation enables scalable synthesis of single-enantiomer compounds with minimal byproducts, ideal for commercial manufacturing.