Merck
675555
Sigma-Aldrich
1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-(dimethylphospholano]ethane(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H40BF4P2Rh
CAS番号:
分子量:
556.21
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
官能基
phosphine
SMILES記法
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C[C@@H]2CC[C@@H](C)P2CCP3[C@H](C)CC[C@H]3C
InChI
1S/C14H28P2.C8H12.BF4.Rh/c1-11-5-6-12(2)15(11)9-10-16-13(3)7-8-14(16)4;1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h11-14H,5-10H2,1-4H3;1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b;2-1-,8-7-;;/t11-,12-,13-,14-;;;/m1.../s1
InChI Key
CVUPEPGZCZHSOF-ZTCBNWEGSA-N
アプリケーション
以下の触媒です。
  • N-アセチルデヒドロアミノ酸前駆体の不斉水素化を介する、置換フェニルアラニンの調製
  • 不斉水素化を介するトリフルオロメチルアミノ酸のエナンチオ選択的調製
  • アセトアミドケイ皮酸の不斉水素化
法的情報
本試薬はKanata Chemical Technologies社と共同で販売しているものであり、試験研究目的にのみご利用いただけます。これらの化合物は、E.I. du Pont de Nemours and Companyとのライセンス契約に基づき製造販売しています。このライセンス契約には、これらの化合物を利用して販売目的で医薬品を製造する権利は含まれておりません。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
675555-BULK:
675555-500MG:4548173272184
675555-100MG-PW:
675555-100MG:4548173242583
675555-500MG-PW:
675555-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Asymmetric hydrogenation enables scalable synthesis of single-enantiomer compounds with minimal byproducts, ideal for commercial manufacturing.