安全性情報
675318
Sigma-Aldrich
銀、分散液
nanoparticles, ~157 nm particle size, 0.25 mM in H2O, contains citrate as stabilizer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ag
CAS番号:
分子量:
107.87
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
フォーム
dispersion
nanoparticles
含みます
citrate as stabilizer
濃度
0.25 mM in H2O
屈折率
n20/D 1.333
粒径
~157 nm
密度
0.991 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI Key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
675318-VAR:
675318-BULK:
675318-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)