Merck
674850
Sigma-Aldrich
4-Phenyl-2-(trifluoromethyl)butanoic acid
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H11F3O2
分子量:
232.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
solid
mp
55-61 °C
SMILES記法
OC(=O)C(CCc1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C11H11F3O2/c12-11(13,14)9(10(15)16)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,15,16)
InChI Key
ILPBLRFRNISTEM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
674850-VAR:
674850-BULK:
674850-250MG:4548173239569