Merck
674532
Sigma-Aldrich
2-ブロモアクリロニトリル
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H2BrN
CAS番号:
分子量:
131.96
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.482
bp
48-54 °C/150 mbar
密度
1.595 g/mL at 25 °C
SMILES記法
BrC(=C)C#N
その他情報
May form precipitate upon standing which does not affect use
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
107.1 °F - closed cup
引火点(℃)
41.7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter