Merck
674443
Sigma-Aldrich
16-Carboxyhexadecyl disulfide
97%
別名:
16,16′-Dithiobis-hexadecanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H64O4S2
CAS番号:
分子量:
576.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
106-111 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCSSCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C32H62O4S2/c33-31(34)27-23-19-15-11-7-3-1-5-9-13-17-21-25-29-37-38-30-26-22-18-14-10-6-2-4-8-12-16-20-24-28-32(35)36/h1-30H2,(H,33,34)(H,35,36)
InChI Key
ZTNVZBUWXNGAMU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
674443-BULK:
674443-250MG:
674443-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)