Merck
674192
Sigma-Aldrich
Trioxo(triphenylsilyloxy)rhenium(VII)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H15O4ReSi
CAS番号:
分子量:
509.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
品質水準
反応適合性
core: rhenium
reagent type: catalyst
mp
108-110 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=[Re](=O)(=O)O[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15OSi.3O.Re/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;;/h1-15H;;;;/q-1;;;;+1
InChI Key
JFZHOPFMMQQPJF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の触媒です。
  • 環化異性化反応
  • プリンス型二量体化
  • プリンス環化反応
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
674192-VAR:
674192-BULK:
674192-1G:
674192-250MG:
試験成績書(COA)