Merck
673919
Sigma-Aldrich
Ethyl N-Boc-4-(4-fluorobenzyl)piperidine-4-carboxylate
97%
別名:
4-[(4-フルオロフェニル)メチル]-1,4-ピペリジンジカルボン酸 1-(1,1-ジメチルエチル) 4-エチル エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H28FNO4
CAS番号:
分子量:
365.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
62-66 °C
SMILES記法
CCOC(=O)C1(CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C)Cc2ccc(F)cc2
InChI
1S/C20H28FNO4/c1-5-25-17(23)20(14-15-6-8-16(21)9-7-15)10-12-22(13-11-20)18(24)26-19(2,3)4/h6-9H,5,10-14H2,1-4H3
InChI Key
KIIYXHXWARGQKK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
673919-VAR:
673919-BULK:
673919-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)